Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo directo 80
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Direct red 80 is a dye useful as a cardiac muscle stain and as a model compound in adsorption studies. It has also been utilized to compare efficacy of textile dye removal in aqueous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El rojo directo 80 es un tinte útil como tinción del músculo cardíaco y como compuesto modelo en estudios de adsorción. También se ha utilizado para comparar la eficacia de la eliminación de tinte textil en soluciones acuosas.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua, muy ligeramente soluble en etanol, y cellosolve. Insoluble en muchos disolventes orgánicos.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
El rojo directo 80 es un tinte útil como tinción del músculo cardíaco y como compuesto modelo en estudios de adsorción. También se ha utilizado para comparar la eficacia de la eliminación de tinte textil en soluciones acuosas.
Solubilidad
Parcialmente soluble en agua, muy ligeramente soluble en etanol, y cellosolve. Insoluble en muchos disolventes orgánicos.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Direct Red 80 |
Fórmula molecular | C8H8O4 |
Información de solubilidad | Partly soluble in water,very slightly soluble in ethanol,and cellosolve. Insoluble in many organic solvents. |
Clave InChI | IZZIWIAOVZOBLF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | COC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O |
Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-5-metoxibenzoico |
Peso molecular (g/mol) | 168.15 |
PubChem CID | 75787 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 1373.09 |
Cantidad | 25 g |