Learn More
Justrite™ Tanques de inmersión de acero
Un tanque de inmersión de Justrite para la parte de limpieza es ideal para lavar o sumergir las piezas en líquidos inflamables
Marca: Justrite™ 27615
Detalles adicionales : Peso : 5.20000kg
Descripción
- El tanque de sobremesa con tapa operada manualmente permanece abierto mientras las piezas se lavan
- El eslabón fusible se funde a 74 °C (165 °F) y cierra la tapa en caso de incendio
- El modelo especial resistente a la corrosión de 5 gal. tiene revestimientos de polietileno en la parte superior y el tanque para su uso con productos químicos corrosivos y agresivos
- Todos los modelos están fabricados de acero de calibre 24 revestido sin plomo
Certifications
Con aprobación FM.
Especificaciones
Tanque de inmersión | |
Tapa manual | |
19L | |
Para lavar o sumergir piezas en líquidos inflamables | |
Pintura en polvo | |
13 in | |
13,75 in | |
12 lb |
FM, TUV | |
5 gal | |
Rojo | |
Acero | |
Tapa de cierre automático | |
330mm | |
349mm | |
5,5kg |