Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Protein Mixture Digest
Thermo Scientific™ Dionex Protein Mixture Digest is lyophilized.
Marca:  Thermo Scientific™ 161088
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 11392143
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Dionex Protein Mixture Digest is lyophilized.
Spécification
Spécification
Protein mixture digest
Dionex
Tryptic peptides, Trypsin, Ammonium bicarbonate, Trifluoroacetic acid
-20°C
Acclaim PepMap C18 Column
Protein Mixture Digest
100 pmol
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions