Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC OmniPac™ PAX-100
Para optimizar las separaciones de aniones hidrófobos y halogenados, utilice esta columna de intercambio aniónico compatible con disolventes.
537.08€ - 1427.07€
Especificaciones
Tipo de columna | Modo mixto |
---|---|
Caudal | 1 mL/min |
Para utilizar con (aplicación) | fase inversa e intercambio iónico |
Presión máxima | 4000 psi (275 bar) |
Tamaño de partículas | 8,5 μm |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11391713
|
Thermo Scientific™
042151 |
8,5 μm | 4 mm | 50 mm |
537.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11381713
|
Thermo Scientific™
042150 |
8,5 μm | 4 mm | 250 mm |
1427.07€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Para optimizar las separaciones de aniones hidrófobos y halogenados, utilice la columna Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100. Esta columna de intercambio aniónico basada en polímeros es compatible con disolventes y es estable en todo el intervalo de pH de 1-14. Los disolventes se pueden utilizar para afectar a la selectividad, solubilizar muestras insolubles y eliminar contaminantes para prolongar la vida útil de la columna. La columna OmniPac PAX-100 es especialmente adecuada para el análisis de ácidos orgánicos más grandes, como sulfonatos de alquilbenceno, ácidos aromáticos, barbitúricos, polifosfatos, inositol fosfatos, tiocianato, tiosulfato y yodato.
- Compuestas de un sustrato microporoso compatible con disolventes, basado en polímeros y aglomerado con una capa de gránulos de látex que transporta la funcionalidad de intercambio aniónico
- Capacidad de intercambio iónico de aproximadamente 40μeq/columna
- 100 % compatibles con disolventes y siempre se deben procesar con al menos un 1 % de disolvente orgánico en la fase móvil
Especificaciones
Modo mixto | |
fase inversa e intercambio iónico | |
8,5 μm | |
Polímero esférico microporoso | |
60Å | |
4 mm |
1 mL/min | |
4000 psi (275 bar) | |
Amina cuaternaria de alcanol | |
Desde 0 hasta 14 | |
L46 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.