Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de sílice fundido Dionex™
Los tubos de sílice fundida Thermo Scientific™ se caracterizan por su excelente durabilidad química e inertidad.
Marca: Thermo Scientific™ 160480
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing provides excellent chemical durability and inertness.
Especificaciones
150 µm de diámetro interno; 280 µm de diámetro externo; 5 m de longitud | |
Sílice fundido | |
Tubos capilares | |
150 µm |
Rellenos de LC capilares Ultimate/nano-HPLC | |
nanoLC | |
5 m | |
280 µm |