Learn More
Alfa Aesar™ Dimethylgermanium dichloride, 98+%
Marca:  Alfa Aesar™ 034107.02
Detalles adicionales : CAS : 1529-48-2 Peso : 0.00050kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 0.5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377778
  • 39.90€ / 0.50 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
1529-48-2
173.6
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N
73724
C[Ge](C)(Cl)Cl
C2H6Cl2Ge
MFCD00013588
Dichlorodimethylgermane
dichloro(dimethyl)germane
Especificaciones
Dimethylgermanium dichloride
-22°C
0.5g
1.51g/mL
Moisture Sensitive
C2H6Cl2Ge
UN2924
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N
dichloro(dimethyl)germane
73724
Liquid
124°C
1529-48-2
32° (90°F)
1.460
≥98%
MFCD00013588
Dichlorodimethylgermane
C[Ge](C)(Cl)Cl
173.6
173.57