Learn More
Dicloruro de dimetilgermanio, +98 %, Thermo Scientific™
39.31€ - 442.00€
CAS | 1529-48-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6Cl2Ge |
Peso molecular (g/mol) | 173.6 |
Número MDL | MFCD00013588 |
Clave InChI | YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethylgermanium dichloride, germane, dichlorodimethyl, dimethyldichlorogermane, dichloro dimethyl germane, dimethylgermanedichloride, dimethylgermyl dichloride, geme2cl2, acmc-1boyh, germanium dimethyl dichloride, dimethyl germanium dichloride |
PubChem CID | 73724 |
Nombre IUPAC | dicloro(dimetil)germano |
SMILES | C[Ge](C)(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11377778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
034107.02 |
0.5g |
39.31€
0.50 g |
Fecha estimada de envío: 20-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11357778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
034107.04 |
2g |
120.64€
2 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11367778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
034107.09 |
10g |
442.00€
10 g |
Fecha estimada de envío: 20-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Dimethylgermanium dichloride is a useful organogermanium compound for synthesis and proteomics research. It is also used as an organic intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
1529-48-2 | |
173.6 | |
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N | |
73724 | |
C[Ge](C)(Cl)Cl |
C2H6Cl2Ge | |
MFCD00013588 | |
dimethylgermanium dichloride, germane, dichlorodimethyl, dimethyldichlorogermane, dichloro dimethyl germane, dimethylgermanedichloride, dimethylgermyl dichloride, geme2cl2, acmc-1boyh, germanium dimethyl dichloride, dimethyl germanium dichloride | |
dicloro(dimetil)germano |
Especificaciones
Dimethylgermanium dichloride | |
1.51 g/mL | |
124°C | |
C2H6Cl2Ge | |
UN number : 2920 | |
dimethylgermanium dichloride, germane, dichlorodimethyl, dimethyldichlorogermane, dichloro dimethyl germane, dimethylgermanedichloride, dimethylgermyl dichloride, geme2cl2, acmc-1boyh, germanium dimethyl dichloride, dimethyl germanium dichloride | |
Hydrolyses in water. | |
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N | |
dicloro(dimetil)germano | |
73724 | |
Líquido |
1529-48-2 | |
-22°C | |
32°C (90°F) | |
MFCD00013588 | |
1.46 | |
0.5g | |
Moisture sensitive | |
C[Ge](C)(Cl)Cl | |
173.6 | |
173.61 | |
≥98% |
RUO – Research Use Only