Learn More
Dimetilamina, solución en agua al 26 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 408000050
Detalles adicionales : CAS : 124-40-3 Peso : 5.00000kg Transport : UN number : 1160 Chem class : 3 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15274724
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Dimethylamine
-37.0°C
0.8900g/mL
−18°C
1.37
MFCD00008288
04,39
0.89
dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
N-metilmetanamina
674
45.07
Líquido
124-40-3,7732-18-5
Incolora
54.0°C
C2H7N
(CH3)2NH
5 kg
07,119
15,325
Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
CNC
45.07
CHEBI:17170
25 to 27%