Learn More
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number 15677820
Click to view available options
Cantidad:
10 L
6 x 1 L
Envase:
Poly Bottle
Poly Pail
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
methanesulfinylmethane
CS(C)=O
67-68-5
C2H6OS
78.13
MFCD00002089
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
679
CHEBI:28262
methanesulfinylmethane
CS(C)=O
Reagent Grade,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl sulfoxide
Punto de fusión 18.5°C
Color Colorless
Fórmula lineal (CH3)2SO
Beilstein 506008
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Densidad 1.10g/mL
Punto de ebullición 189°C
Cantidad 10 L
Límite de explosión 42% (63°F)
Temperatura de inflamación 87°C (188.6°F)
Punto de ignición 573°F
Olor Characteristic
Envase Poly Pail
Forma física Liquid
Presión de vapor 0.42mmHg (20°C)