Learn More
Oxazol-4,5-dicarboxilato de dimetilo, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El teroxazol se ha sintetizado a partir de oxazol-4,5-dicarboxilato de dimetilo e isocianida de litiobenzilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
El teroxazol se ha sintetizado a partir de oxazol-4,5-dicarboxilato de dimetilo e isocianida de litiobenzilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl oxazole-4,5-dicarboxylate |
Punto de fusión | 74°C to 76°C |
Punto de ebullición | 150°C (12 mmHg) |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.14 |
Porcentaje de pureza | 99% |