missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bifenil-4,4'-dicarboxilato de dimetilo, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bifenil-4,4′-dicarboxilato de dimetilo se utiliza como hepatoprotector en el tratamiento de la hepatitis crónica. A 250 µg/ml, se ha demostrado que estimula la señalización de JAK/STAT e induce la expresión de genes estimulados por interferón-α en una línea celular de HepG2. Se ha utilizado para estudiar la fibrosis hepática y el daño hepatocelular crónico. Parece normalizar la alanina aminotransferasa (ALAT) en los casos en que los niveles de ALAT sean elevados. Puede emplearse como reactivo de partida en la síntesis de 2-fluoro y 2,2′-difluorobifenil-4,4′-dicarboxilatos de dimetilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El bifenil-4,4′-dicarboxilato de dimetilo se utiliza como hepatoprotector en el tratamiento de la hepatitis crónica. A 250 µg/ml, se ha demostrado que estimula la señalización de JAK/STAT e induce la expresión de genes estimulados por interferón-α en una línea celular de HepG2. Se ha utilizado para estudiar la fibrosis hepática y el daño hepatocelular crónico. Parece normalizar la alanina aminotransferasa (ALAT) en los casos en que los niveles de ALAT sean elevados. Puede emplearse como reactivo de partida en la síntesis de 2-fluoro y 2,2′-difluorobifenil-4,4′-dicarboxilatos de dimetilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate |
Punto de fusión | 212°C to 216°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 2055852 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.29 |
Porcentaje de pureza | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'