Learn More
Dimetil aminotereftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-115870
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
5372-81-6
C10H11NO4
209.2
MFCD00008427
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester
79336
dimetil 2-aminobenceno-1,4-dicarboxilato
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N
5372-81-6
C10H11NO4
209.2
MFCD00008427
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester
79336
dimetil 2-aminobenceno-1,4-dicarboxilato
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl aminoterephthalate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 132.0°C to 134.0°C
Color Beige o marrón a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal H2NC6H3(CO2CH3)2
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 559
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl aminoterephthalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.