Learn More
Dimetil aminotereftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
56.50€ - 614.00€
CAS | 5372-81-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H11NO4 |
Peso molecular (g/mol) | 209.201 |
Número MDL | MFCD00008427 |
Clave InChI | DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester |
PubChem CID | 79336 |
Nombre IUPAC | dimetil 2-aminobenceno-1,4-dicarboxilato |
SMILES | COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11483214
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10567.18 |
50 g |
56.50€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11493214
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10567.30 |
250 g |
184.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11473214
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10567.0B |
1000 g |
614.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dimethyl aminoterephthalate is used in the preparation of imidazotetrazinones as probes for the action of temozolomide. It is also used to prepare aminoquinazolines with neurokinin-2 receptor antagonist activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl dimetil aminotereftalato se utiliza en la preparación de imidazotetrazinonas como sondas para la acción de la temozolomida. También se utiliza para preparar aminoquinazolinas con actividad antagonista del receptor de 2-neurocinina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
5372-81-6 | |
209.201 | |
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N | |
79336 | |
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N |
C10H11NO4 | |
MFCD00008427 | |
dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester | |
dimetil 2-aminobenceno-1,4-dicarboxilato |
Especificaciones
Dimethyl aminoterephthalate | |
130°C to 134°C | |
MFCD00008427 | |
dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester | |
DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N | |
dimetil 2-aminobenceno-1,4-dicarboxilato | |
79336 | |
99% |
5372-81-6 | |
C10H11NO4 | |
2808505 | |
Insoluble in water. | |
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N | |
209.201 | |
209.2 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 226-364-2
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only