Learn More
Dimetil aminotereftalato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483214 50 g 50 g
11493214 250 g 250 g
11473214 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483214 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10567.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5372-81-6 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
Dimethyl aminoterephthalate is used in the preparation of imidazotetrazinones as probes for the action of temozolomide. It is also used to prepare aminoquinazolines with neurokinin-2 receptor antagonist activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dimetil aminotereftalato se utiliza en la preparación de imidazotetrazinonas como sondas para la acción de la temozolomida. También se utiliza para preparar aminoquinazolinas con actividad antagonista del receptor de 2-neurocinina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5372-81-6
Fórmula molecular C10H11NO4
Peso molecular (g/mol) 209.201
Número MDL MFCD00008427
Clave InChI DSSKDXUDARIMTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl 2-aminoterephthalate, dimethyl aminoterephthalate, dimethyl 3-aminoterephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-amino-, dimethyl ester, aminoterephthalic acid dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate, unii-91sf4e6i9w, 2-aminoterephthalic acid, dimethyl ester, 3-amino-4-methoxycarbonylbenzoic acid, methyl ester, terephthalic acid, amino-, dimethyl ester
PubChem CID 79336
Nombre IUPAC dimetil 2-aminobenceno-1,4-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl aminoterephthalate
Punto de fusión 130°C to 134°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2808505
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza 99%