Learn More
5-Norborneno-2,3-dicarboxilato de dimetilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
80.20€ - 342.00€
CAS | 5826-73-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H14O4 |
Peso molecular (g/mol) | 210.23 |
Número MDL | MFCD00154455 |
Clave InChI | VGQLNJWOULYVFV-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | dimethyl 5-norbornene-2,3-dicarboxylate, dimethyl bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, dimethyl carbate, dimalone, nisy, compound 3,916, methyl 3-methoxycarbonyl bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, acmc-1ah3y, norborn-5-ene-2endo,3endo-dicarboxylic acid dimethyl ester, 5-norbornene-2, dimethyl ester |
PubChem CID | 38295 |
Nombre IUPAC | bicíclico[2.2.1]hepato-5-ene-2,3-dicarboxilato de dimetilo |
SMILES | COC(=O)C1C2CC(C=C2)C1C(=O)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11312646
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08664.09 |
10 g |
80.20€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11322646
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08664.18 |
50 g |
342.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5826-73-3 | |
210.23 | |
VGQLNJWOULYVFV-UHFFFAOYNA-N | |
38295 | |
COC(=O)C1C2CC(C=C2)C1C(=O)OC |
C11H14O4 | |
MFCD00154455 | |
dimethyl 5-norbornene-2,3-dicarboxylate, dimethyl bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, dimethyl carbate, dimalone, nisy, compound 3,916, methyl 3-methoxycarbonyl bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, acmc-1ah3y, norborn-5-ene-2endo,3endo-dicarboxylic acid dimethyl ester, 5-norbornene-2, dimethyl ester | |
bicíclico[2.2.1]hepato-5-ene-2,3-dicarboxilato de dimetilo |
Especificaciones
Dimethyl 5-norbornene-2,3-dicarboxylate | |
150°C to 152°C (20 mmHg) | |
MFCD00154455 | |
14,3240 | |
VGQLNJWOULYVFV-UHFFFAOYNA-N | |
bicíclico[2.2.1]hepato-5-ene-2,3-dicarboxilato de dimetilo | |
38295 | |
94% |
5826-73-3 | |
C11H14O4 | |
1248588 | |
dimethyl 5-norbornene-2,3-dicarboxylate, dimethyl bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, dimethyl carbate, dimalone, nisy, compound 3,916, methyl 3-methoxycarbonyl bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, acmc-1ah3y, norborn-5-ene-2endo,3endo-dicarboxylic acid dimethyl ester, 5-norbornene-2, dimethyl ester | |
COC(=O)C1C2CC(C=C2)C1C(=O)OC | |
210.23 | |
210.23 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H315-H319
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319.
missing translation for 'rtecsNumber' : RB8925000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only