Learn More
5-Norborneno-2,3-dicarboxilato de dimetilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312646 10 g 10 g
11322646 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08664.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5826-73-3 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5826-73-3
Fórmula molecular C11H14O4
Peso molecular (g/mol) 210.23
Número MDL MFCD00154455
Clave InChI VGQLNJWOULYVFV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dimethyl 5-norbornene-2,3-dicarboxylate, dimethyl bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, dimethyl carbate, dimalone, nisy, compound 3,916, methyl 3-methoxycarbonyl bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate, acmc-1ah3y, norborn-5-ene-2endo,3endo-dicarboxylic acid dimethyl ester, 5-norbornene-2, dimethyl ester
PubChem CID 38295
Nombre IUPAC bicíclico[2.2.1]hepato-5-ene-2,3-dicarboxilato de dimetilo
SMILES COC(=O)C1C2CC(C=C2)C1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyl 5-norbornene-2,3-dicarboxylate
Punto de ebullición 150°C to 152°C (20 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 1248588
Índice Merck 14,3240
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 94%