Learn More
Dimetil 2,6-piridinadicarboxilato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10071414
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
5453-67-8
C9H9NO4
195.17
MFCD00134493
SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 2,6-dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate, pyridine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl dipicolinate, dimethyl pyridine-2,6-carboxylate, chembl72405, dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate, dipicolinic acid dimethyl ester
79549
dimetil piridina-2,6-dicarboxilato
COC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)OC
5453-67-8
C9H9NO4
195.17
MFCD00134493
SNQQJEJPJMXYTR-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate, 2,6-dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate, pyridine-2,6-dicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl dipicolinate, dimethyl pyridine-2,6-carboxylate, chembl72405, dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate, dipicolinic acid dimethyl ester
79549
dimetil piridina-2,6-dicarboxilato
COC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dimethyl 2, 6-pyridinedicarboxylate
Punto de fusión 123°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dimethyl 2,6-pyridinedicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.