Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Diluter/Dispenser Syringes for V6 Pumps
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Syringes for V6 Pumps has the knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe.
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 003696
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Jeringa para diluidor/dispensador para bombas V6
Especificaciones
Carrera de 60 mm, conexión roscada UNF 1/4-28, orificio de 4,8 mm en el émbolo | |
25 μl | |
Bomba V6 |