Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Diluter/Dispenser Syringes for Hamilton Microlab 500™
Gives better performance and superior quality. Trajan Scientific and Medical Diluter/Dispenser Syringes for Hamilton Microlab 500™ has the knowledge and expertise that goes into manufacturing an SGE syringe.
77.50€ - 82.40€
Especificaciones
Descripción | Carrera de 60 mm, osca UNC 6-32 en el botón del émbolo |
---|---|
Incluye | Tope del émbolo |
Longitud (métrico) | 60 mm |
Tipo de producto | Jeringas para instrumentos Hamilton MicroLab 500™ |
Tipo de conexión | Luer Lock |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15298483
|
Trajan Scientific and Medical™
006232 |
250 μl | Tope del émbolo |
82.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15238483
|
Trajan Scientific and Medical™
005232 |
100 μl | Tope del émbolo |
77.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15268473
|
Trajan Scientific and Medical™
004232 |
50 μl | Tope del émbolo |
82.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Ofrecen un mejor rendimiento y una calidad superior.Las jeringas para diluidor/dispensador Trajan Scientific and Medical para Hamilton Microlab 500™ son el resultado del conocimiento y la experiencia que intervienen en la fabricación de una jeringa SGE.
- High quality solutions for liquid handling
- Accurate and reproducible injections
- Diluter/Dispenser Syringe for Hamilton Microlab 500
Especificaciones
Carrera de 60 mm, osca UNC 6-32 en el botón del émbolo | |
60 mm | |
Luer Lock |
Tope del émbolo | |
Jeringas para instrumentos Hamilton MicroLab 500™ |