Learn More
Cloruro de diisobutilaluminio, solución de 0,8 M en heptano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212622
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
1779-25-5, 142-82-5
C8H18AlCl
176.67
MFCD00008927
HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M
diisobutylaluminum chloride, chlorodiisobutylaluminium, chlorodiisobutylaluminum, diisobutylchloroaluminum, aluminum, chlorobis 2-methylpropyl, aluminum, chlorodiisobutyl, bis isobutyl aluminum chloride, diisobutylaluminum monochloride, chlorobis 2-methylpropyl aluminum, alluminio diisobutil-monocloruro italian
15688
cloro-bis(2-metilpropil)alumano
CC(C)C[Al](CC(C)C)Cl
1779-25-5, 142-82-5
C8H18AlCl
176.67
MFCD00008927
HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M
diisobutylaluminum chloride, chlorodiisobutylaluminium, chlorodiisobutylaluminum, diisobutylchloroaluminum, aluminum, chlorobis 2-methylpropyl, aluminum, chlorodiisobutyl, bis isobutyl aluminum chloride, diisobutylaluminum monochloride, chlorobis 2-methylpropyl aluminum, alluminio diisobutil-monocloruro italian
15688
cloro-bis(2-metilpropil)alumano
CC(C)C[Al](CC(C)C)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diisobutylaluminium chloride
Densidad 0.7260g/mL
Temperatura de inflamación −4°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.726
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.67
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisobutylaluminium chloride, 0.6M solution in heptane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.