Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital de vino PAL-79S
Los refractómetros digitales de vino PAL-79S son ligeros, compactos y resistentes al agua IP65.
Marca: ATAGO™ 4479
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Ligero y compacto
- Portátil para uso en interiores y exteriores. Puede guardárselo en el bolsillo o colgárselo al cuello con una correa.
- Tamaño de muestras: de 2 a 3 gotas
Especificaciones
Refractómetro portátil | |
PAL-79S | |
0,1 % (T.A. 1990). | |
3 s | |
IP65 | |
55 x 31 x 109 mm | |
2 pilas AAA |
De 0,0% a 26,0% | |
± 0,2 % (T.A. 1990). | |
T.A. 1990 | |
Vino | |
100 g | |
De 10 °C a 40 °C |