Learn More
Thermo Scientific™ Bloque de placas de PCR con semi-faldón o faldón completo de 96pocillos
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Marca: Thermo Scientific™ 88870121
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
- Garantía: 2 años
Especificaciones
de PCR con semifaldón o faldón completo de 96 pocillos | |
Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos) | |
LED | |
Accesorio, bloque |
0,2 mL | |
1 placa para PCR con semifaldón o faldón completo de 96 pocillos | |
96 | |
76 x 124 x 55 mm (3 x 4,9 x 2,17 in) |