Learn More
Thermo Scientific™ Bloque, 12 x 18 mm de diám.
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Marca: Thermo Scientific™ 88870107
Detalles adicionales : Peso : 0.67500kg
Descripción
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
- Garantía: 2 años
Especificaciones
Bloque de 12 x 18 mm de diám. | |
12 x 18mm | |
12 | |
76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 in) |
Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos) | |
LED | |
Accesorio, bloque |