Learn More
IKA™ Agitador magnético digital con placa calefactora de cerámica
Stirs without heating. IKA™ Magnetic Stirrer has a ceramic plate chemically resistant to acids, bases, and solvents.
Marca:  IKA™ 0003582200
530.07 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10706605
  • 625.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Agitador magnético sin calefacción.
  • La placa cerámica ofrece una excelente resistencia química.
  • Potente motor para agitar cantidades de hasta 15 l (H2O).
  • El panel de control elevado protege contra fugas de líquidos.
  • Intervalo de velocidad: De 100 a 1500 r. p. m.
Especificaciones
Especificaciones
De 100 a 1500 rpm
Cerámica
115 V
260 x 150 x 105 mm
260 mm
100 x 100 mm
150 mm
50/60 Hz
Escala de 0 a 6
Agitador magnético
1
5 L
15/1,5 W
105 mm
100 mm
100 mm
115 V, 50/60 Hz
C-MAG MS 4
De 5 °C a 40 °C
3 kg