Learn More
Digi-Sense™ Advanced Precalibrated Thermocouple Thermometers
Perfect for the lab to production floor.
Marca:  Digi-Sense™ 20250-92
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15870056
  • 214.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Includes: Funda protectora de caucho con soporte integrado, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal. Los modelos de registro de datos 20250-92, -94, y -96 también incluyen un cable USB y software.
Descripción
Descripción
  • Mediciones fiables ¡garantizadas!
  • Incluye certificado trazable al NIST
  • Fabricación resistente para proteger contra golpes y sacudidas.
  • Pantalla LCD supergrande para visualizar los datos con facilidad
  • Acepta una amplia variedad de sondas
  • Lecturas mínimas, máximas y medias para un análisis rápido del objeto
  • La función de compensación electrónica permite la compensación de errores de sonda
Nota: La sonda del termómetro no está incluida; debe adquirirse por separado.
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Especificaciones
No
2,6 cm
178 mm
Adquisición de datos
0,1 °C de −99,9 a 999,9 °C; 1 °C fuera del intervalo
Termómetro de termopar con 2 entradas
7 pulg
1372 °C
− 200 °C
De -200 °C a +1372 °C
Sondas de termopar de tipo J/K/T
LCD grande, doble, retroiluminada
1 pulg
Funda protectora de caucho con soporte integrado, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos suministrados por InnoCal.  Los modelos de registro de datos 20250-92, -94 y -96 también incluyen un cable USB y software. (La sonda se vende por separado).
<1 s
2 entradas
2,25 in
Ninguno
2500 °F
− 328 °F
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 328 °F a + 2501 °F)
Trazable al NIST
±1 % de lectura 1 °C por debajo de -99,9 °C; ±1 % de lectura 0,5 °C por encima de -99,9 °C
5,7 cm