Learn More
Dicloruro de dietilgermanio, Thermo Scientific™
Como intermediario
74.26€ - 1443.52€
CAS | 13314-52-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H14Cl2Ge |
Peso molecular (g/mol) | 205.69 |
Número MDL | MFCD00013589 |
Clave InChI | FVUWAWRMMUJVGO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | diethylgermanium dichloride, diethyldichlorogermane, diethyldichlorogermanium, dichloro diethyl germane, germane,dichlorodiethyl, acmc-1c1bs, diethylgermanium chloride, dichlorodiethylgermane |
PubChem CID | 83334 |
Nombre IUPAC | dicloro(dietil)germano |
SMILES | Cl.Cl.CC[GeH2]CC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11387778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
034108.03 |
1g |
74.26€
1 g |
Fecha estimada de envío: 01-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11397778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
034108.06 |
5g |
338.00€
5 g |
Fecha estimada de envío: 01-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11307788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
034108.14 |
25g |
1443.52€
25 g |
Fecha estimada de envío: 01-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
As an intermediate
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
13314-52-8 | |
205.69 | |
FVUWAWRMMUJVGO-UHFFFAOYSA-N | |
83334 | |
Cl.Cl.CC[GeH2]CC |
C4H14Cl2Ge | |
MFCD00013589 | |
diethylgermanium dichloride, diethyldichlorogermane, diethyldichlorogermanium, dichloro diethyl germane, germane,dichlorodiethyl, acmc-1c1bs, diethylgermanium chloride, dichlorodiethylgermane | |
dicloro(dietil)germano |
Especificaciones
Diethylgermanium dichloride | |
1.372g/mL | |
-37°C | |
63° (145°F) | |
MFCD00013589 | |
UN number : 3265 | |
diethylgermanium dichloride, diethyldichlorogermane, diethyldichlorogermanium, dichloro diethyl germane, germane,dichlorodiethyl, acmc-1c1bs, diethylgermanium chloride, dichlorodiethylgermane | |
Decomposes in water and NH3; Soluble in organic solvents | |
FVUWAWRMMUJVGO-UHFFFAOYSA-N | |
dicloro(dietil)germano | |
83334 | |
Líquido |
13314-52-8 | |
Incolora | |
175°C | |
C4H14Cl2Ge | |
Acrid | |
1.4710 | |
1g | |
Moisture Sensitive | |
Cl.Cl.CC[GeH2]CC | |
205.69 | |
201.64 |
RUO – Research Use Only