Learn More
Éter monometílico de dietilenglicol, 98 %, estabilizado con 50-150 mg/kg de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Descripción
Diethylene glycol monomethyl ether is an industrial solvent and is also commonly used as a Fuel System Icing Inhibitor (FSII) in jet fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter monometílico de dietilenglicol es un disolvente industrial y también se utiliza comúnmente como inhibidor de congelación (FSII) del sistema de combustible en los combustibles para reactores.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es de naturaleza higroscópica. Almacenar bajo gas inerte seco.
El éter monometílico de dietilenglicol es un disolvente industrial y también se utiliza comúnmente como inhibidor de congelación (FSII) del sistema de combustible en los combustibles para reactores.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es de naturaleza higroscópica. Almacenar bajo gas inerte seco.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diethylene glycol monomethyl ether |
Punto de fusión | -70°C |
Nombre de nota | stabilized with 50 to 150mg/kg BHT |
Densidad | 1.01 |
Punto de ebullición | 194°C |
Cantidad | 500 mL |
Temperatura de inflamación | 83°C (181°F) |
Olor | Light |
Índice de refracción | 1.426 |
Fórmula lineal | CH3OCH2CH2OCH2CH2OH |