Learn More
Éter monometílico de dietilenglicol, 98 %, estabilizado con 50-150 mg/kg de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
11433077 2500 mL 2500 ml
11423077 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 11433077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16063.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-77-3 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
Diethylene glycol monomethyl ether is an industrial solvent and is also commonly used as a Fuel System Icing Inhibitor (FSII) in jet fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter monometílico de dietilenglicol es un disolvente industrial y también se utiliza comúnmente como inhibidor de congelación (FSII) del sistema de combustible en los combustibles para reactores.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es de naturaleza higroscópica. Almacenar bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-77-3
Fórmula molecular C5H12O3
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00002871,MFCD00084416
Clave InChI SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
Nombre IUPAC 2-(2-metoxietoxi)etanol
SMILES COCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol monomethyl ether
Punto de fusión -70°C
Nombre de nota stabilized with 50 to 150mg/kg BHT
Densidad 1.01
Punto de ebullición 194°C
Cantidad 2500 mL
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Olor Light
Índice de refracción 1.426
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Beilstein 1697812
Índice Merck 14,6037
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylene glycol monomethyl ether, stab. with 50-150mg
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Diethylene glycol monomethyl ether