Learn More
Hidroximetilfosfonato de dietilo, tecnología. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Diethyl hydroxymethylphosphonate acts as a reactant for synthesis of α And β-dialkoxyphosphoryl isothiocyanate used in antiproliferative studies, dendritic polyglycerol anions for L-selectin inhibition, phosphonates for anti-HIV-1 activity, homo and copolymers of phosphonated norbornenes, Mitsunobu reactions. It is involved in studies of FBPase inhibition by phosphonic acid-containing thaizoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El hidroximetilfosfonato de dietilo actúa como reactante para la síntesis de isotiocianato de α y β-dialoxifosforilo, y se usa en estudios antiproliferativos, aniones dendríticos de poliglicerol para la inhibición de la L-selectina, fosfonatos para la actividad anti-VIH-1, homo y copolímeros de norbornenos fosfonados, y reacciones de Mitsunobu. Se emplea en estudios de inhibición de la FBPasa por taizoles que contienen ácido fosfónico.
Notas
No compatible con agentes oxidantes. Almacenar en condiciones frescas y seco, en un recipiente bien sellado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diethyl hydroxymethylphosphonate |
Densidad | 1.14 |
Punto de ebullición | 124°C to 126°C (3 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.444 |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.13 |
Porcentaje de pureza | 85% |
Grado | Técnico |
RUO - Para uso exclusivo en investigación