Learn More
Dichloromethane, Biotech Grade, 99.9%, Honeywell Burdick & Jackson™
Catalog Number 15655670
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Envase:
Frasco de vidrio
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
diclorometano
ClCCl
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
diclorometano
ClCCl
Biotech Grade, 99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) desarrolló los primeros disolventes de alta pureza hace más de 50 años
  • A medida que surgen nuevas aplicaciones y técnicas, Burdick & Jackson continúa desarrollando productos para satisfacer los requisitos más exigentes en laboratorios y producción farmacéutica
  • Nuestras soluciones de embalaje, que van desde la escala del laboratorio hasta la producción, proporcionan a nuestros clientes un valor añadido, mayor eficacia y seguridad mejorada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97°C
Color Incolora
Número UN UN1593
Beilstein 1730800
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol
Porcentaje de pureza 99.90%
Densidad 1.325g/mL at 25°C
Punto de ebullición 39°C to 41°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.22
Punto de ignición 1223°F
Olor Sweet
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Presión de vapor 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C)