Learn More
Diclorodimetilgermano, + 95 %, Thermo Scientific™
63.02€ - 253.76€
CAS | 1529-48-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H6Cl2Ge |
Peso molecular (g/mol) | 173.57 |
Número MDL | MFCD00013588 |
Clave InChI | YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethylgermanium dichloride, germane, dichlorodimethyl, dimethyldichlorogermane, dichloro dimethyl germane, dimethylgermanedichloride, dimethylgermyl dichloride, geme2cl2, acmc-1boyh, germanium dimethyl dichloride, dimethyl germanium dichloride |
PubChem CID | 73724 |
Nombre IUPAC | dicloro(dimetil)germano |
SMILES | C[Ge](C)(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10195470
|
Thermo Scientific Acros
316500010 |
1g | Frasco de vidrio |
63.02€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10311104
|
Thermo Scientific Acros
316500050 |
5g | Frasco de vidrio |
253.76€
5 g |
Fecha estimada de envío: 15-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
1529-48-2 | |
173.57 | |
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N | |
73724 | |
C[Ge](C)(Cl)Cl |
C2H6Cl2Ge | |
MFCD00013588 | |
dimethylgermanium dichloride, germane, dichlorodimethyl, dimethyldichlorogermane, dichloro dimethyl germane, dimethylgermanedichloride, dimethylgermyl dichloride, geme2cl2, acmc-1boyh, germanium dimethyl dichloride, dimethyl germanium dichloride | |
dicloro(dimetil)germano |
Especificaciones
Dichlorodimethylgermane | |
1.5000g/mL | |
-22°C | |
32°C | |
C2H6Cl2Ge | |
MFCD00013588 | |
Frasco de vidrio | |
dimethylgermanium dichloride, germane, dichlorodimethyl, dimethyldichlorogermane, dichloro dimethyl germane, dimethylgermanedichloride, dimethylgermyl dichloride, geme2cl2, acmc-1boyh, germanium dimethyl dichloride, dimethyl germanium dichloride | |
Solubility in water: reacts | |
1.5 | |
dicloro(dimetil)germano | |
73724 | |
Líquido |
1529-48-2 | |
Incolora | |
123°C | |
95% min | |
(CH3)2GeCl2 | |
2920 | |
1.4590 to 1.461 | |
1g | |
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N | |
C[Ge](C)(Cl)Cl | |
173.57 | |
173.57 | |
95+% |
RUO – Research Use Only