Learn More
Dicloro[1,1'-bis(diciclohexilfosfino)ferroceno]paladio(II), 14,1 % de Pd
Catalog Number 15407195
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dichloro[1,1'-bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene]palladium(II)
CAS 917511-90-1
Punto de fusión 294°C to 300°C
Color Naranja
Fórmula molecular C34H52Cl2FeP2Pd
Número MDL MFCD11656081
Cantidad 1 g
Sinónimo PdCl2(dcypf); [1,1'-Bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II)
SMILES [Fe].Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)c1cccc1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)c1cccc1
Nombre IUPAC Dichloro[1,1'-bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene]palladium(II)
Peso molecular (g/mol) 755.90
Formula Weight (peso de la fórmula) 755.91
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 14.1%
Forma física Sólido cristalino