Learn More
Malonato de dibencilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Dibenzyl malonate is used in the preparation of tetraethyl 3,3-bis(benzyloxycarbonyl)propylene bisphosphonate. It was also used in the preparation of benzyl umbelliferone-3-carboxylate via Knoevenagel condensation with 2,4-dihydroxybezaldehyde. It is a useful alternative to Diethyl malonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El malonato de dibencilo se utiliza en la preparación de tetraetil 3,3-bis(benziloxicarbonil)propilenbifosfonato. También se utilizó en la preparación de bencil umbeliferon-3-carboxilato vía condensación de Knoevenagel con 2,4-dihidroxibezaldehído. Es una alternativa útil al Dietilmalonato.
Solubilidad
Poco soluble en agua; miscible en todas las proporciones con éter y alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes.
El malonato de dibencilo se utiliza en la preparación de tetraetil 3,3-bis(benziloxicarbonil)propilenbifosfonato. También se utilizó en la preparación de bencil umbeliferon-3-carboxilato vía condensación de Knoevenagel con 2,4-dihidroxibezaldehído. Es una alternativa útil al Dietilmalonato.
Solubilidad
Poco soluble en agua; miscible en todas las proporciones con éter y alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dibenzyl malonate |
Densidad | 1.137 |
Punto de ebullición | 188°C (0.2 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.544 |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 1998264 |
Información de solubilidad | Sparingly soluble in water; miscible in all proportions with ether and alcohol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.31 |
Porcentaje de pureza | 95% |