Learn More
Dielenido de dibencilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
29.40€ - 454.00€
CAS | 1482-82-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H14Se2 |
Peso molecular (g/mol) | 340.208 |
Número MDL | MFCD00004767 |
Clave InChI | HYAVEDMFTNAZQE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dibenzyl diselenide, 1,2-dibenzyldiselane, benzyl diselenide, dibenzyldiselenide, dibenzyldiselane, diselenide, bis phenylmethyl, dibenzyldiselenium, bisbenzyldiselenide, diselenide,bis phenylmethyl, benzyldiselanyl methylbenzene |
PubChem CID | 95955 |
Nombre IUPAC | (Bencildiselanil)metilbenceno |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C[Se][Se]CC2=CC=CC=C2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11439177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21278.03 |
1 g |
29.40€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11449177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21278.06 |
5 g |
104.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11459177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21278.14 |
25 g |
454.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dibenzyl diselenide is used as a source of the PhSe unit in organic synthesis. It is also used to introduce PhSe groups by reaction with a variety of nucleophilic, including enolates, enol silyl ethers, Grignard reagents, organolithium reagents, alkenes and amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl diselenido de dibencilo se utiliza como fuente de la unidad PhSe en la síntesis orgánica. También se utiliza para introducir los grupos de PhSe por reacción con una variedad de nucleofílicos, incluyendo enolatos, enol silil éteres, reactivos de Grignard, reactivos de organolitio, alquenos y aminas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
1482-82-2 | |
340.208 | |
HYAVEDMFTNAZQE-UHFFFAOYSA-N | |
95955 | |
C1=CC=C(C=C1)C[Se][Se]CC2=CC=CC=C2 |
C14H14Se2 | |
MFCD00004767 | |
dibenzyl diselenide, 1,2-dibenzyldiselane, benzyl diselenide, dibenzyldiselenide, dibenzyldiselane, diselenide, bis phenylmethyl, dibenzyldiselenium, bisbenzyldiselenide, diselenide,bis phenylmethyl, benzyldiselanyl methylbenzene | |
(Bencildiselanil)metilbenceno |
Especificaciones
Dibenzyl diselenide | |
91°C to 93°C | |
MFCD00004767 | |
1877745 | |
Soluble in water. | |
C1=CC=C(C=C1)C[Se][Se]CC2=CC=CC=C2 | |
340.208 | |
340.18 |
1482-82-2 | |
C14H14Se2 | |
UN3283 | |
dibenzyl diselenide, 1,2-dibenzyldiselane, benzyl diselenide, dibenzyldiselenide, dibenzyldiselane, diselenide, bis phenylmethyl, dibenzyldiselenium, bisbenzyldiselenide, diselenide,bis phenylmethyl, benzyldiselanyl methylbenzene | |
HYAVEDMFTNAZQE-UHFFFAOYSA-N | |
(Bencildiselanil)metilbenceno | |
95955 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H331-H373
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en caso de inhalación.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:COMPUESTO DE SELENIO, SÓLIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only