Learn More
Dielenido de dibencilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439177 1 g 1 g
11449177 5 g 5 g
11459177 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21278.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1482-82-2 | C14H14Se2 | 340.208 g/mol
Dibenzyl diselenide is used as a source of the PhSe unit in organic synthesis. It is also used to introduce PhSe groups by reaction with a variety of nucleophilic, including enolates, enol silyl ethers, Grignard reagents, organolithium reagents, alkenes and amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diselenido de dibencilo se utiliza como fuente de la unidad PhSe en la síntesis orgánica. También se utiliza para introducir los grupos de PhSe por reacción con una variedad de nucleofílicos, incluyendo enolatos, enol silil éteres, reactivos de Grignard, reactivos de organolitio, alquenos y aminas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1482-82-2
Fórmula molecular C14H14Se2
Peso molecular (g/mol) 340.208
Número MDL MFCD00004767
Clave InChI HYAVEDMFTNAZQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl diselenide, 1,2-dibenzyldiselane, benzyl diselenide, dibenzyldiselenide, dibenzyldiselane, diselenide, bis phenylmethyl, dibenzyldiselenium, bisbenzyldiselenide, diselenide,bis phenylmethyl, benzyldiselanyl methylbenzene
PubChem CID 95955
Nombre IUPAC (Bencildiselanil)metilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[Se][Se]CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl diselenide
Punto de fusión 91°C to 93°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3283
Beilstein 1877745
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.18
Porcentaje de pureza 95%