Learn More
Anhídrido de (+)-dibenzoil-L-tartárico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-100992
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
64339-95-3
C18H12O7
340.29
MFCD00067102
OXIKRMSPXYQFOT-ZCWZLOQUNA-N
3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, +-dibenzoyl-l-tartaric anhydride, 2,5-furandione, 3,4-bis benzoyloxy dihydro-, 3r,4r, 2-o,3-o-dibenzoyl-l-tartaric anhydride, 3r,4r-2,5-dioxo-3,4-dibenzoyloxy-3,4-dihydrofuran, 3r,4r-4-benzoyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl benzoate
2733743
(3R,4R)-4-(benzoyloxy)-2,5-dioxooxolan-3-yl benzoate
O=C(O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)OC1=O)C1=CC=CC=C1
64339-95-3
C18H12O7
340.29
MFCD00067102
OXIKRMSPXYQFOT-ZCWZLOQUNA-N
3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, +-dibenzoyl-l-tartaric anhydride, 2,5-furandione, 3,4-bis benzoyloxy dihydro-, 3r,4r, 2-o,3-o-dibenzoyl-l-tartaric anhydride, 3r,4r-2,5-dioxo-3,4-dibenzoyloxy-3,4-dihydrofuran, 3r,4r-4-benzoyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl benzoate
2733743
(3R,4R)-4-(benzoyloxy)-2,5-dioxooxolan-3-yl benzoate
O=C(O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)OC1=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Punto de fusión 174°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.29
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-Dibenzoyl-L-tartaric anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.