missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Transiluminación VisiLED H

Código de producto. 11815133
Click to view available options
Diámetro (métrico):
84 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11815133

Marca: Zeiss™ 4170959400

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Diseñado para un campo brillante homogéneo y una alta intensidad de iluminación

Microscopios compatibles:

  • Axio Zoom.V16
  • Stemi 2000
  • Stemi 2000 C
  • Stemi 2000 CS
  • SteREO Discovery.V12
  • SteREO Discovery.V8
  • SteREO Lumar.V12

Especificaciones

Tipo Transiluminación VisiLED H
Diámetro (métrico) 84 mm
Para utilizar con (aplicación) campo brillante homogéneo e intensidad de iluminación alta
Para utilizar con (equipo) campo luminoso homogéneo con diám. de 50 mm
Cantidad 1 unidad
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado