Learn More
Notrax Diamond Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Non-Directional ''Deck Plate'' Pattern
Notrax Diamond Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
Marca: Notrax 419C0036BY
Detalles adicionales : Peso : 3.50000kg
Descripción
- El patrón «placa de control» no direccional permite movimientos libres
- Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
- La capa protectora de Dyna-Shield™ exclusiva prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal
- Disponible con bordes amarillos a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
- Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
60 ft | |
Alfombrillas industriales y comerciales | |
91 cm |
Negro/amarillo | |
Vinilo microcelular | |
1830 cm |