Learn More
Alfa Aesar™ Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Marca:  Alfa Aesar™ 041210.09
Detalles adicionales : CAS : 68959-06-8 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309587
  • 42.80€ / 10 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
68959-06-8
352.479
MTHHTRVJDXYJHE-UHFFFAOYSA-N
16684138
CCC(C)O[Al](OC(C)CC)O[Si](OCC)(OCC)OCC
C14H33AlO6Si
MFCD00053771
di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane, bis butan-2-olato triethyl orthosilicato-o' aluminium, aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-.kappa.o', aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-kappao', di-s-butoxyaluminoxy-triethoxysilane, di-sec-butoxy triethoxysilyl oxy aluminum, bis sec-butoxy alumanyl triethyl silicate, aluminum,bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-ko', diethoxysiloxane-s-butylaluminate copolymer di-s-butoxyaluminoxytriethoxysilane
di(butan-2-yloxy)alumanyl triethyl silicate
Especificación
Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
C14H33AlO6Si
UN1993
MTHHTRVJDXYJHE-UHFFFAOYSA-N
di(butan-2-yloxy)alumanyl triethyl silicate
16684138
Liquid
Moisture Sensitive
Colorless
46° (115°F)
68959-06-8
MFCD00053771
di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane, bis butan-2-olato triethyl orthosilicato-o' aluminium, aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-.kappa.o', aluminum, bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-kappao', di-s-butoxyaluminoxy-triethoxysilane, di-sec-butoxy triethoxysilyl oxy aluminum, bis sec-butoxy alumanyl triethyl silicate, aluminum,bis 2-butanolato triethyl orthosilicato-ko', diethoxysiloxane-s-butylaluminate copolymer di-s-butoxyaluminoxytriethoxysilane
CCC(C)O[Al](OC(C)CC)O[Si](OCC)(OCC)OCC
352.479
352.48
1.00g/mL
>200°C
10g