Learn More
Hidrógeno-ortofosfato trihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Especificaciones
Color | Blanco |
pH | 8.5 to 9.6 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.23g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |