Learn More
Óxido de di-n-octilina, Thermo Scientific™
22.36€ - 204.88€
CAS | 870-08-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H34OSn |
Peso molecular (g/mol) | 361.16 |
Número MDL | MFCD00013839 |
Clave InChI | LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin |
PubChem CID | 93563 |
Nombre IUPAC | dioctil(oxo)estaño |
SMILES | CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11354869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071193.14 |
25g |
22.36€
25 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11364869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071193.22 |
100g |
49.82€
100 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11344869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071193.36 |
500g |
204.88€
500 g |
Fecha estimada de envío: 18-07-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
870-08-6 | |
361.16 | |
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N | |
93563 | |
CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC |
C16H34OSn | |
MFCD00013839 | |
di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin | |
dioctil(oxo)estaño |
Especificaciones
Di-n-octyltin oxide | |
Blanco | |
C16H34OSn | |
di-n-octyltin oxide, stannane, dioctyloxo, dioctyltin oxide, dioctyloxostannane, tin, dioctyloxo, dioctyl oxo stannane, stannane, oxodioctyl, di-n-octyl-zinn oxyd, tin, dioctyl-, oxide, dioctyl oxo tin | |
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N | |
dioctil(oxo)estaño | |
93563 | |
Polvo |
870-08-6 | |
245°C to 248°C (decomposition) | |
MFCD00013839 | |
25g | |
CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC | |
361.16 | |
361.14 |
RUO – Research Use Only