Learn More
Dicloruro de di-n-butilgermanio, 97 %, Thermo Scientific™
394.16€ - 1570.40€
CAS | 4593-81-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H18Cl2Ge |
Peso molecular (g/mol) | 257.762 |
Número MDL | MFCD00013590 |
Clave InChI | VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4 |
PubChem CID | 20723 |
Nombre IUPAC | dibutil(dicloro)germano |
SMILES | CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11449006
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17138.06 |
5g |
394.16€
5 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11453357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17138.14 |
25g |
1570.40€
25 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
4593-81-1 | |
257.762 | |
VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N | |
20723 | |
CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl |
C8H18Cl2Ge | |
MFCD00013590 | |
di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4 | |
dibutil(dicloro)germano |
Especificaciones
Di-n-butylgermanium dichloride | |
1.208 | |
107°C (225°F) | |
[CH3(CH2)3]2GeCl2 | |
UN number : 2922 | |
di-n-butylgermanium dichloride, dibutylgermanium dichloride, dichlorodibutylgermane, germane, dibutyldichloro, di-n-butylgermanedichloride, di-n-butyldichlorogermane, dibutyl dichloro germane, wln: g-ge-g4&4 | |
Moisture sensitive | |
CCCC[Ge](CCCC)(Cl)Cl | |
257.762 | |
257.73 |
4593-81-1 | |
241°C to 243°C | |
C8H18Cl2Ge | |
MFCD00013590 | |
1.473 | |
5g | |
VKMPTHGEGBKPBQ-UHFFFAOYSA-N | |
dibutil(dicloro)germano | |
20723 | |
97% |
RUO – Research Use Only