Learn More
DHRS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | DHRS3 |
|---|---|
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16874544
|
Proteintech
15393-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16864544
|
Proteintech
15393-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
DHRS3 catalyze the oxidation/reduction of a wide range of substrates, including retinoids and steroids.Especificaciones
| DHRS3 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| O75911, O88876 | |
| 20148, 313689, 9249 | |
| DHRS3 Fusion Protein Ag7589 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| DHRS3 |
| 0.25 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| DD83.1, DHRS3, RDH17, retSDR1, Rsdr1, SDR1, SDR16C1 | |
| Dhrs3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |