Learn More
DHRS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16874544 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16874544 20 μL 20 microlitros
16864544 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16874544
Marca: Proteintech 153931AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
DHRS3 catalyze the oxidation/reduction of a wide range of substrates, including retinoids and steroids.
Especificaciones
Antígeno DHRS3
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica DHRS3
N.º de referencia del gen O75911, O88876
Alias de gen DD83.1, DHRS3, RDH17, retSDR1, Rsdr1, SDR1, SDR16C1
Símbolos de los genes Dhrs3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DHRS3 Fusion Protein Ag7589
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20148, 313689, 9249
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG