Learn More
Dextrano sin pirógenos clínico MP Biomedicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dextran |
Nombre de nota | Pyrogen Free |
Cantidad | 50 g |
Nombre IUPAC | 2,3,4,5-tetrahidroxi-6-[3,4,5-trihidroxi-6-[[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxihexanal |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200,000 to 300,000 |
Grado | Clínico |