Learn More
Fisherbrand™ Cubierta del dispositivo para limpiadores de ultrasonidos Elmasonic X-tra ST
Proporciona un cierre seguro para baños de limpieza de ultrasonidos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Description
- Diseño plano con mango
- Disponible en una gama de tamaños para todos los modelos X-tra ST
- Fabricado con acero inoxidable
- Accesorio
Spécification
Cubierta del dispositivo | |
Cierre para limpiadores de ultrasonidos X-tra ST | |
Plano |
Limpiador ultrasónico, Elmasonic Xtra ST 600 H/800 H | |
Asa |