Learn More
Desmoglein-3 Mouse, Clone: 5G11, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1830-MSM3-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929907
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Desmoglein-3
Cell surface
5G11
Unconjugated
NP_001935
Mouse
130kDa
Protein A/G Purified
RUO
1830
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
DSG3
Recombinant human DSG3 extracellular protein fragment
A431 cells. Lung squamous cell carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.