Learn More
Thermo Scientific™ Viales vacíos estériles apirógenos
Los viales vacíos estériles Thermo Scientific™ se ofrecen con capacidades que oscilan entre 1 y 100 ml.
Marca: Thermo Scientific™ ST30-20A
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
Los viales vacíos estériles apirógenos Thermo Scientific™ se ofrecen con capacidades que oscilan entre 1 y 100 ml.En cada lote se incluye un certificado de esterilidad y una prueba de pirógenos.Los viales estériles son de borosilicato tipo I e incluyen tapones de butilo y cierres de aluminio.
- Vidrio borosilicatado Tipo I.
- Montados con tapones de butilo y cierres de aluminio.
- Adecuados para usos en que se requiere la técnica aséptica.
- Certificado de esterilidad & prueba de pirógenos incluidos con cada lote
Especificaciones
Vial de vidrio ámbar premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio | |
Ámbar | |
Estéril | |
2,5 in | |
1,014 oz | |
Aluminio | |
63,5 mm | |
Certificados de esterilidad y prueba de pirógenos incluidos | |
20 mm |
33,35 mm | |
Vidrio | |
30 mL | |
50 | |
30 mL | |
Tapón para encapsular (montado) con septum | |
50 cajas | |
Vial | |
Técnica aséptica |