missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deoxyribonucleic acid, MP Biomedicals™
47.38€ - 409.16€
Identificadores de productos químicos
CAS | 99675-55-5 |
---|---|
Sinónimo | DNA sodium salt, Desoxiribon |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11480992
|
MP Biomedicals
0219512950 |
50 mg |
47.38€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11490992
|
MP Biomedicals
0219512990 |
500 mg |
279.84€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11401002
|
MP Biomedicals
0219512991 |
1 g |
409.16€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11428531
|
MP Biomedicals
0215227580 |
100 g |
305.28€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Identificadores de productos químicos
99675-55-5 | |
DNA sodium salt, Desoxiribon |
Especificaciones
Deoxyribonucleic acid | |
Blanco | |
≈6,000,000 |
99675-55-5 | |
DNA sodium salt, Desoxiribon | |
Polvo |