Learn More
Ácido desoxirribonucleico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11480992 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480992 50 mg 50 miligramos
11490992 500 mg 500 miligramos
11401002 1 g 1 g
11428531 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11480992 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219512950
CAS 99675-55-5
Sinónimo DNA sodium salt, Desoxiribon
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxyribonucleic acid
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈6,000,000
Forma física Polvo